Läs mer
Heptachlor Epoxide, Isomer A, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16390078 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16390078 1 mL
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 16390078 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S2106
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Heptachlor epoxide (Isomer A)28044-83-91000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptachlor epoxide (Isomer A)
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 28044-83-9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Molekylformel C10H5Cl7O
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel ZXFXBSWRVIQKOD-WOBUKFROSA-N
LEDER C12C(C(C3C1O3)Cl)C4(C(=C(C2(C4(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 389.299
PubChem CID 71317194
Kvantitet 1 mL
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1000μg/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Heptachlor epoxide (Isomer A)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, heptachlorepoxide
Product intended for laboratory use only