Läs mer
(Heptadecafluorooctyl)(tridecafluorohexyl)-phosphinic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Heptadecafluorooctyl)(tridecafluorohexyl)-phosphinic Acid |
| CAS | 610800-34-5 |
| Molekylformel | C14 H F30 O2 P |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | P-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluorooctyl)-P-(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)phosphinic acid, Perfluorohexylperfluorooctyl phosphinate |
| InChI formel | InChI=1S/C14HF30O2P/c15-1(16,3(19,20)7(27,28)11(35,36)37)2(17,18)5(23,24)9(31,32)13(41,42)47(45,46)14(43,44)10(33,34)6(25,26)4(21,22)8(29,30)12(38,39)40/h(H,45,46) |
| LEDER | OP(=O)(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctyl(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexyl)phosphinic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 802.082 |
| Formel vikt | 801.924 |