Läs mer
Heptadecane, TRC
Produktkod. 30007339
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007339 25 g
30006414 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 30007339 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH26870525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 629-78-7
Molekylformel C17 H36
Molekylvikt (g/mol) 240.47
Synonym Heptadecane, NSC 172782, TS 7, n-Heptadecane
IUPAC-namn Heptadecane
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Heptadecane
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H3
Formel vikt 240.2817