Läs mer
Heptadecanoic Acid 3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Paliperidone Heptadecanoate |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C40H59FN4O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-37(46)48-35-18-17-25-45-39(35)42-30(2)33(40(45)47)24-28-44-26-22-31(23-27-44)38-34-21-20-32(41)29-36(34)49-43-38/h20-21,29,31,35H,3-19,22-28H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 678.452 |