Läs mer
Heptadekansyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10279653 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10279653 1 g Glasflaska 1g
10021781 5 g Glasflaska 5g
10441183 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10279653 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 329740010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 506-12-7 | C17H34O2 | 270.44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 506-12-7
Molekylformel C17H34O2
Molekylvikt (g/mol) 270.44
MDL-nummer MFCD00002751
InChI-nyckel KEMQGTRYUADPNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym margaric acid, n-heptadecanoic acid, margarinic acid, n-heptadecylic acid, n-heptadecoic acid, heptadecylic acid, fatty acids, c16-18, unii-v987y9oz8l, normal-heptadecanoic acid, margarinate
PubChem CID 10465
ChEBI CHEBI:32365
IUPAC-namn heptadekansyra
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Heptadecanoic acid
Namnnotering 95%
Smältpunkt 59°C to 61°C
Färg Vitt
Kokpunkt 364°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)15CO2H
Kvantitet 1 g
Beilstein 02, 376
Merck Index 15, 5816
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and acetone
Formel vikt 270.44
Procent renhet 98%
Fysisk form Shiny Crystalline Powder or Flakes
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Heptadecanoic acid
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.