Läs mer
Heptadekansyra, 98 %
Produktkod. 11382286
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11382286 5 g 5g
11392286 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382286 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05928.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    698.70 SEK
    568.65 SEK / 5g
    Save 130.05 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 506-12-7 | C17H34O2 | 270,457 g/mol
Heptadekansyra används som referens vid analys av medelkedjiga fettsyror från biomaterial som fröoljor och vegetabiliska och animaliska oljor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Heptadekansyra används som referens vid analys av
medelkedjiga fettsyror från biomaterial som fröoljor och växt- och animaliska oljor.
Löslighet
Löslig i kloroform (något), metanol (lågt). Olösligt i vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 506-12-7
Molekylformel C17H34O2
Molekylvikt (g/mol) 270.457
MDL-nummer MFCD00002751
InChI-nyckel KEMQGTRYUADPNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym margaric acid, n-heptadecanoic acid, margarinic acid, n-heptadecylic acid, n-heptadecoic acid, heptadecylic acid, fatty acids, c16-18, unii-v987y9oz8l, normal-heptadecanoic acid, margarinate
PubChem CID 10465
ChEBI CHEBI:32365
IUPAC-namn heptadekansyra
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptadecanoic acid
Smältpunkt 59 °C till 63 °C
Densitet 0.853
Kokpunkt 227 °C (100 mmHg)
Linjär formel CH3(CH2)15CO2H
Kvantitet 5 g
Beilstein 1781004
Merck Index 14,5751
Löslighetsinformation Lösligt i kloroform (lite), metanol (lite). Olöslig i vatten.
Formel vikt 270.46
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.