Läs mer
Heptadekansyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11392286
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392286 25 g 25g
11382286 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392286 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05928.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 506-12-7 | C17H34O2 | 270.457 g/mol
Heptadekansyra används som referens vid analys av medelkedjiga fettsyror från biomaterial som fröoljor och vegetabiliska och animaliska oljor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Heptadekansyra används som referens vid analys av
medelkedjiga fettsyror från biomaterial som fröoljor och växt- och animaliska oljor.
Löslighet
Löslig i kloroform (något), metanol (lågt). Olösligt i vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 506-12-7
Molekylformel C17H34O2
Molekylvikt (g/mol) 270.457
MDL-nummer MFCD00002751
InChI-nyckel KEMQGTRYUADPNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym margaric acid, n-heptadecanoic acid, margarinic acid, n-heptadecylic acid, n-heptadecoic acid, heptadecylic acid, fatty acids, c16-18, unii-v987y9oz8l, normal-heptadecanoic acid, margarinate
PubChem CID 10465
ChEBI CHEBI:32365
IUPAC-namn heptadekansyra
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptadecanoic acid
Smältpunkt 59°C to 63°C
Densitet 0.853
Kokpunkt 227°C (100 mmHg)
Linjär formel CH3(CH2)15CO2H
Kvantitet 25 g
Beilstein 1781004
Merck Index 14,5751
Löslighetsinformation Soluble in Chloroform (Slightly),Methanol (Slightly). Insoluble in water.
Formel vikt 270.46
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Heptadecanoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Heptadecanoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.