Läs mer
Heptadekansyra, MP Biomedicals
Produktkod. 11451736 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11451736 10 g 5g
1 options
Produktkod. 11451736 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520758305
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptadecanoic Acid
CAS 506-12-7
Molekylformel C17H34O2
Kvantitet 10 g
Synonym margaric acid, n-heptadecanoic acid, margarinic acid, n-heptadecylic acid, n-heptadecoic acid, heptadecylic acid, fatty acids, c16-18, unii-v987y9oz8l, normal-heptadecanoic acid, margarinate
InChI-nyckel KEMQGTRYUADPNZ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-namn heptadekansyra
Molekylvikt (g/mol) 270.457
PubChem CID 10465
ChEBI CHEBI:32365
Formel vikt 270.46