Läs mer
Heptadecanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Margaric Acid |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19/h2-16H2,1H3,(H,18,19) |
| Formel vikt | 270.2559 |