Läs mer
Heptadekansyra, TRC
Produktkod. 17999074
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17999074 5 g
17969634 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17999074 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2810305G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 506-12-7
Molekylformel C17 H34 O2
Molekylvikt (g/mol) 270.45
Synonym Heptadecanoic acid (8CI, 9CI, ACI), Margaric acid, Margarinic acid, n-Heptadecanoic acid, n-Heptadecoic acid, n-Heptadecylic acid, NSC 3743
IUPAC-namn Heptadekansyra
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Margaric Acid
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C17H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19/h2-16H2,1H3,(H,18,19)
Formel vikt 270.2559