Läs mer
Heptadecanoyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Heptadecanoyl Chloride |
| CAS | 40480-10-2 |
| Molekylformel | C17H33ClO |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Heptadecanoic Acid Chloride, n-Heptadecanoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C17H33ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19/h2-16H2,1H3 |
| LEDER | ClC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O |
| IUPAC-namn | heptadecanoyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 288.9 |
| Formel vikt | 288.22 |
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?