Läs mer
Heptaethylene Glycol Monododecyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Heptaethylene Glycol Monododecyl Ether |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C26H54O8/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-28-15-17-30-19-21-32-23-25-34-26-24-33-22-20-31-18-16-29-14-12-27/h27H,2-26H2,1H3 |
| Formel vikt | 494.3819 |