Läs mer
Heptafluoro-1-iodopropane, 94%, stab. with copper
Produktkod. 11452507
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11452507 5 g 5g
11462507 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11452507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14784.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 754-34-7 | C3F7I | 295.93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 754-34-7
Molekylformel C3F7I
Molekylvikt (g/mol) 295.93
MDL-nummer MFCD00001061
InChI-nyckel XTGYEAXBNRVNQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluoro-1-iodopropane, heptafluoropropyl iodide, perfluoropropyl iodide, 1-iodoheptafluoropropane, 1-iodoperfluoropropane, propane, heptafluoro-1-iodo, 1-perfluoropropyl iodide, heptafluoroiodopropane, iodoheptafluoropropane, propane, heptafluoroiodo
PubChem CID 33977
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-iodopropane
LEDER FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptafluoro-1-iodopropane
Namnnotering stabilized with copper
Smältpunkt -95°C
Densitet 2.056
Kokpunkt 40°C to 41°C
Brytningsindex 1.329
Kvantitet 5 g
Beilstein 1758822
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 295.93
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.