Läs mer
Heptafluoro-2,3,3-trichlorobutane, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11327576
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327576 25 g 25g
11337576 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327576 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11128.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 335-44-4
Molekylformel C4Cl3F7
Molekylvikt (g/mol) 287.383
MDL-nummer MFCD00018065
InChI-nyckel ZPGMWBFCBUKITA-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluoro-2,3,3-trichlorobutane, 2,2,3-trichloroheptafluorobutane, heptafluoro-2,2,3-trichlorobutane, butane, 2,2,3-trichloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro, acmc-20aks6, 2,3-trichloroheptafluorobutane, butane,2,3-trichloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro
PubChem CID 78977
IUPAC-namn 2,2,3-trichloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluorobutane
LEDER C(C(C(F)(F)F)(Cl)Cl)(C(F)(F)F)(F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptafluoro-2,3,3-trichlorobutane
Smältpunkt 4°C
Densitet 1.748
Kokpunkt 97°C to 98°C
Linjär formel CF3CCl2CFClCF3
Brytningsindex 1.353
Kvantitet 25 g
Beilstein 1777522
Formel vikt 287.39
Procent renhet 98%