Läs mer
Heptafluoro-2-jodpropan, 97%, stab. med kopparpulver, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11379215
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11379215
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16523.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 677-69-0 | C3F7I | 295.926 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 677-69-0
Molekylformel C3F7I
Molekylvikt (g/mol) 295.926
MDL-nummer MFCD00042089
InChI-nyckel BBZVTTKMXRPMHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluoroisopropyl iodide, perfluoroisopropyl iodide, heptafluoro-2-iodopropane, 2-iodoheptafluoropropane, propane, 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro-2-iodo, 2-iodoperfluoropropane, propane, heptafluoro-2-iodo, perfluoro-2-iodopropane, heptafluoroisopropyliodide, 2-heptafluoroisopropyliodide
PubChem CID 33978
IUPAC-namn 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro-2-jodpropan
LEDER C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)(F)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptafluoro-2-iodopropane
Namnnotering stabilized with copper powder
Smältpunkt -56°C
Densitet 2.1
Kokpunkt 38°C
Linjär formel (CF3)2CFI
Brytningsindex 1.33
Kvantitet 5 g
Beilstein 1841228
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 295.93
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.