missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Heptafluorobutyranilide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Heptafluorobutyranilide |
| CAS | 336-61-8 |
| Molekylformel | C10 H6 F7 N O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6F7NO/c11-8(12,9(13,14)10(15,16)17)7(19)18-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,18,19) |
| LEDER | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)Nc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-N-phenylbutanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 289.15 |
| Formel vikt | 289.0338 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?