Läs mer
heptafluorsmörsyra, 99,6 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11483781 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11483781 10 mL 10ml
11493781 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11483781 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215123710
Heptafluorosmörsyra används vid bestämning av aminosyrasekvenser i proteiner.
  • Heptafluorobutyric Acid används som en mobilfasmodifierare som avsevärt förbättrade selektiviteten i HPLC-analys av histonproteiner.
  • Det kan användas i en koncentration av 0,1 % i den mobila fasen av ett HPLC/LC-MS-protokoll för detektering av marina bakterioplanktonsideroforer.
  • Det används i den kirala LC-analysen av (+)- och (-)-epibatidin.
  • Analysen av seleninnehållande föreningar med användning av HFBA i MS-matrisen har beskrivits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 375-22-4
Molekylformel C4HF7O2
Molekylvikt (g/mol) 214.039
InChI-nyckel YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czech
PubChem CID 9777
ChEBI CHEBI:39426
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutansyra
LEDER C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptafluorobutyric acid
Färg Färglös
Densitet 1.645 g/mL
Analysprocentintervall 99.6%
Kvantitet 10 mL
Formel vikt 214.04
Fysisk form Vätska
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning. För mer information, vänligen kontakta vår kundtjänst.