Läs mer
Heptafluorotyrsyra, 99 %
Produktkod. 11422717
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11422717 25 g 25g
11432717 100 g 100g
11442717 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11422717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14907.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    766.71 SEK
    688.65 SEK / 25g
    Save 78.06 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 375-22-4 | C4HF7O2 | 214,039 g/mol
Heptafluorsmörsyra är ett jonparreagens för omvänd fas HPLC. Det används vid sekvensering, syntes och solubilisering av proteiner och peptider. Den används som mobilfasmodifierare för att förbättra selektiviteten i HPLC-analys av histonproteiner. Det är en effektiv tillsats för galvanisk zinkavsättning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Heptafluorsmörsyra är ett jonparreagens för omvänd fas HPLC. Det används vid sekvensering, syntes och solubilisering av proteiner och peptider. Den används som mobilfasmodifierare för att förbättra selektiviteten i HPLC-analys av histonproteiner. Det är en effektiv tillsats för galvanisk zinkavsättning.
Löslighet
Blandbar med vatten, toluen, eter, etanol och bensen.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Ljuskänslig. Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel..
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 375-22-4
Molekylformel C4HF7O2
Molekylvikt (g/mol) 214.039
MDL-nummer MFCD00004171
InChI-nyckel YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czech
PubChem CID 9777
ChEBI CHEBI:39426
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutansyra
LEDER C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptafluorobutyric acid
Smältpunkt -18 °C
Densitet 1.648
Kokpunkt 120 °C till 121 °C
Flampunkt Hold (Håll)
Odör Obehagligt
Linjär formel CF3CF2CF2CO2H
Brytningsindex 1.3
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1426882
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, toluen, eter, etanol och bensen.
Formel vikt 214.04
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Heptafluorobutyric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Heptafluorobutyric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.