Läs mer
heptafluorsmörsyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7022231
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11422717
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14907.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 375-22-4 | C4HF7O2 | 214.039 g/mol
Heptafluorsmörsyra är ett jonparreagens för omvänd fas HPLC. Det används vid sekvensering, syntes och solubilisering av proteiner och peptider. Den används som mobilfasmodifierare för att förbättra selektiviteten i HPLC-analys av histonproteiner. Det är en effektiv tillsats för galvanisk zinkavsättning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Heptafluorsmörsyra är ett jonparreagens för omvänd fas HPLC. Det används vid sekvensering, syntes och solubilisering av proteiner och peptider. Den används som mobilfasmodifierare för att förbättra selektiviteten i HPLC-analys av histonproteiner. Det är en effektiv tillsats för galvanisk zinkavsättning.
Löslighet
Blandbar med vatten, toluen, eter, etanol och bensen.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Ljuskänslig. Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel..
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 375-22-4
Molekylformel C4HF7O2
Molekylvikt (g/mol) 214.039
MDL-nummer MFCD00004171
InChI-nyckel YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czech
PubChem CID 9777
ChEBI CHEBI:39426
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutansyra
LEDER C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptafluorobutyric acid
Smältpunkt -18°C
Densitet 1.648
Kokpunkt 120°C to 121°C
Flampunkt None
Odör Unpleasant
Linjär formel CF3CF2CF2CO2H
Brytningsindex 1.3
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1426882
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Miscible with water,toluene,ether,ethanol and benzene.
Formel vikt 214.04
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Heptafluorobutyric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Heptafluorobutyric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.