Läs mer
Heptafluorotyrsyra, 99 %
Produktkod. 10771831 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10771831 25 g Glasflaska 25g
10772021 100 g Glasflaska 100g
10639263 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10771831 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 172800250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    800.10 SEK
    718.65 SEK / 25g
    Save 81.45 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 375-22-4 | C4HF7O2 | 214,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 375-22-4
Molekylformel C4HF7O2
Molekylvikt (g/mol) 214.04
MDL-nummer MFCD00004171
InChI-nyckel YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czech
PubChem CID 9777
ChEBI CHEBI:39426
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutansyra
LEDER C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptafluorobutyric acid
Smältpunkt -17,5 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.6400g/mL, 1.64
Kokpunkt 120,0 °C (755,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CF3CF2CF2CO2H
Brytningsindex 1.3
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar. Andra lösligheter: löslig i bensen och koltetraklorid, blandbar med aceton, eter och petroleumeter, olöslig i koldisulfid och mineralolja
Formel vikt 214.04
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Heptafluorobutyric acid
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Hazard Statement
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.