Läs mer
vattenfri heptafluorsmörsyra, MP Biomedicals™
Produktkod. 11403791 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11403791 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 11403791 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215123780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4135.00 SEK
    3937.62 SEK / 100ml
    Save 197.38 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Heptafluorosmörsyra används vid bestämning av aminosyrasekvenser i proteiner.
  • Heptafluorobutyric Acid används som en mobilfasmodifierare som avsevärt förbättrade selektiviteten i HPLC-analys av histonproteiner.
  • Det kan användas i en koncentration av 0,1 % i den mobila fasen av ett HPLC/LC-MS-protokoll för detektering av marina bakterioplanktonsideroforer.
  • Det används i den kirala LC-analysen av (+)- och (-)-epibatidin.
  • Analysen av seleninnehållande föreningar med användning av HFBA i MS-matrisen har beskrivits.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptafluorobutyric Acid
Namnnotering Vattenfri
CAS 375-22-4
Densitet 1.645 g/mL
Molekylformel C4HF7O2
Kvantitet 100 mL
Synonym heptafluorobutyric acid, perfluorobutyric acid, heptafluorobutanoic acid, perfluorobutanoic acid, butanoic acid, heptafluoro, heptafluoro-1-butanoic acid, perfluoropropanecarboxylic acid, butyric acid, heptafluoro, kyselina heptafluormaselna, kyselina heptafluormaselna czech
InChI-nyckel YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=O)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)O
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutansyra
Molekylvikt (g/mol) 214.039
PubChem CID 9777
ChEBI CHEBI:39426
Formel vikt 214
Visa mer Visa mindre
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.