Learn More
Heptafluorotyrsyra, TRC
Product Code. 30011046
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30011046 5 g
30012460 25 g
17902585 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30011046 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH2810405G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 375-22-4
Molekylformel C4 H F7 O2
Molekylvikt (g/mol) 214.04
Synonym Butanoic acid, heptafluoro- (9CI), Butyric acid, heptafluoro- (6CI,8CI), 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoic acid, FC 23, Fluorad FC 23, H 0024, HFBA, Heptafluorobutanoic acid, Heptafluorobutyric acid, NSC 820, Perfluorobutanoic acid, Perfluorobutyric acid, Perfluoropropanecarboxylic acid, Butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, PFBA
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanansyra
LEDER OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material Perfluorobutanoic acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13)
Formel vikt 213.9865
Procent renhet >95%