Learn More
Heptafluorobutyrisk anhydrid, 98 %
Product Code. 11499622
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11499622 100 g 100g
11479622 5 g 5g
11489622 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11499622 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10744.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Add to basket
CAS: 336-59-4 | C8F14O3 | 410,06 g/mol
Heptafluorsmörsyraanhydrid används som derivatiseringsreagens för gaskromatografi - mas-masspektrometrianalys av stereoisomerinnehållet i syntetiska peptider. Det är ett GC-derivatiseringsmedel som används för att framställa flyktiga derivat av aminosyror och andra biologiskt aktiva föreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Heptafluorsmörsyraanhydrid används som derivatiseringsreagens för gaskromatografi - mas-masspektrometrianalys av stereoisomerinnehållet i syntetiska peptider. Det är ett GC-derivatiseringsmedel som används för att framställa flyktiga derivat av aminosyror och andra biologiskt aktiva föreningar.
Löslighet
Blandbar med halogenerade lösningsmedel. Oblandbar med polära lösningsmedel.
Noter
Inkompatibel med fuktig luft, vatten, starka oxidationsmedel, starka syror och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 336-59-4
Molekylformel C8F14O3
Molekylvikt (g/mol) 410.06
MDL-nummer MFCD00000432
InChI-nyckel UFFSXJKVKBQEHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluorobutyric anhydride, perfluorobutyric anhydride, hfba, heptafluorobutanoic anhydride, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoic anhydride, butanoic acid, heptafluoro-, anhydride, heptafluoro-n-butyric anhydride, heptafluorobutyric acid anhydride, butanoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-, 1,1'-anhydride, heptafluorobutyric anhydride, for gc derivatization
PubChem CID 67643
ChEBI CHEBI:39424
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutanoyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutanoat
LEDER FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material Heptafluorobutyric anhydride
Smältpunkt -43 °C
Densitet 1.662
Kokpunkt 108 °C till 110 °C
Odör Stank
Linjär formel (CF3CF2CF2CO)2O
Brytningsindex 1.287
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Blandbar med halogenerade lösningsmedel. Oblandbar med polära lösningsmedel.
Formel vikt 410.06
Procent renhet 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Heptafluorobutyric anhydride
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Heptafluorobutyric anhydride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.