Läs mer
Heptafluorototrisk anhydrid, TRC
Produktkod. 30398658
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30398658 100 mg
1 options
Produktkod. 30398658 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH998573100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptafluorobutyric Anhydride
CAS 336-59-4
Molekylformel C8F14O3
Kvantitet 100 mg
Synonym Heptafluorobutanoic Anhydride, Heptafluorobutyric Acid Anhydride, Heptafluorobutyryl Anhydride, Perfluorobutanoic Anhydride, Perfluorobutyric Anhydride, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoyl 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoate, HFBA
InChI formel InChI=1S/C8F14O3/c9-3(10,5(13,14)7(17,18)19)1(23)25-2(24)4(11,12)6(15,16)8(20,21)22
LEDER FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanoat
Molekylvikt (g/mol) 410.06
Formel vikt 409.9624