Läs mer
(Heptafluorobutyro) fenon, 99 %
Produktkod. 11303746
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11303746 5 g 5g
11313746 25 g 25g
11323746 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11303746 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16777.06
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 559-91-1 | C10H5F7O | 274,138 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 559-91-1
Molekylformel C10H5F7O
Molekylvikt (g/mol) 274.138
MDL-nummer MFCD00077552
InChI-nyckel UKYZDGAVBNKBPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluoropropyl phenyl ketone, heptafluorobutyrophenone, phenyl heptafluoropropyl ketone, pubchem20274, heptafluorobutyro phenone, 1-heptafluorobutyryl benzene, heptafluoropropylphenylketone, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-phenyl-butan-1-one
PubChem CID 238424
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-fenylbutan-1-on
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Heptafluorobutyro)phenone
Densitet 1.473
Kokpunkt 170 °C till 172 °C
Brytningsindex 1.414
Kvantitet 5 g
Beilstein 2056234
Formel vikt 274.14
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.