Läs mer
Heptakis(2,3-di-O-methyl-6-O-sulfo)-Beta-cyclodextrin Heptasodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Heptakis(2,3-di-O-methyl-6-O-sulfo)-beta-cyclodextrin Heptasodium Salt |
| CAS | 201346-23-8 |
| Molekylformel | C56 H91 O56 S7 . 7 Na |
| Kvantitet | 2 mg |
| Synonym | Heptakis(2,3-Di-O-Methyl-6-O-Sulfo)-B-Cyclodextrin Heptasodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C56H98O56S7.7Na/c1-78-36-29-22(15-92-113(57,58)59)99-50(43(36)85-8)107-30-23(16-93-114(60,61)62)101-52(45(87-10)37(30)79-2)109-32-25(18-95-116(66,67)68)103-54(47(89-12)39(32)81-4)111-34-27(20-97-118(72,73)74)105-56(49(91-14)41(34)83-6)112-35-28(21-98-119(75,76)77)104-55(48(90-13)42(35)84-7)110-33-26(19-96-117(69,70)71)102-53(46(88-11)40(33)82-5)108-31-24(17-94-115(63,64)65)100-51(106-29)44(86-9)38(31)80-3;;;;;;;/h22-56H,15-21H2,1-14H3,(H,57,58,59)(H,60,61,62)(H,63,64,65)(H,66,67,68)(H,69,70,71)(H,72,73,74)(H,75,76,77);;;;;;;/q;7*+1/p-7/t22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36+,37+,38+,39+,40+,41+,42+,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-;;;;;;;/m1......./s1 |
| LEDER | [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CO[C@@H]1[C@@H](OC)[C@@H]2O[C@H]3O[C@H](COS(=O)(=O)[O-])[C@@H](O[C@H]4O[C@H](COS(=O)(=O)[O-])[C@@H](O[C@H]5O[C@H](COS(=O)(=O)[O-])[C@@H](O[C@H]6O[C@H](COS(=O)(=O)[O-])[C@@H](O[C@H]7O[C@H](COS(=O)(=O)[O-])[C@@H](O[C@H]8O[C@H](COS(=O)(=O)[O-])[C@@H](O[C@H]1O[C@@H]2COS(=O)(=O)[O-])[C@H](OC)[C@H]8OC)[C@H](OC)[C@H]7OC)[C@H](OC)[C@H]6OC)[C@H](OC)[C@H]5OC)[C@H](OC)[C@H]4OC)[C@H](OC)[C@H]3OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 2045.67 |
| Formel vikt | 2044.1602 |