Läs mer
Heptakis(2,3-dimethyl)-Beta-cyclodextrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Heptakis(2,3-dimethyl)-beta-cyclodextrin |
| CAS | 123155-05-5 |
| Molekylformel | C56H98O35 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Heptakis(2,3-di-O-methyl)-β-cyclodextrin, 2,3-Dimethyl-β-cyclodextrin |
| InChI formel | InChI=1S/C56H98O35/c1-64-36-29-22(15-57)78-50(43(36)71-8)86-30-23(16-58)80-52(45(73-10)37(30)65-2)88-32-25(18-60)82-54(47(75-12)39(32)67-4)90-34-27(20-62)84-56(49(77-14)41(34)69-6)91-35-28(21-63)83-55(48(76-13)42(35)70-7)89-33-26(19-61)81-53(46(74-11)40(33)68-5)87-31-24(17-59)79-51(85-29)44(72-9)38(31)66-3/h22-63H,15-21H2,1-14H3/t22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38?,39+,40+,41-,42+,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](OC)[C@@H](OC)[C@@H](O[C@H]3C(OC)[C@@H](OC)[C@@H](O[C@H]4[C@@H](OC)[C@@H](OC)[C@@H]5O[C@@H]4CO)O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO)[C@H](OC)[C@@H](OC)[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]6CO)[C@H](OC)[C@H](OC)[C@@H]6O[C@@H](O[C@@H]7CO)[C@H](OC)[C@@H](OC)[C@@H]7O[C@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O5)[C@@H](OC)[C@H]8OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 1331.36 |
| Formel vikt | 1330.5889 |