Läs mer
Heptakis(2,6-di-o-metyl)-β -cyklodextrin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11453802 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11453802 1 g 1g
11463802 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11453802 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215732001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1610.00 SEK
    1530.65 SEK / 1g
    Save 79.35 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Heptakis(2,6-di-O-metyl)-β -cyklodextrin är ett kolesterolbindande medel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51166-71-3
Molekylformel C56H98O35
Molekylvikt (g/mol) 1331.365
MDL-nummer MFCD00011616
InChI-nyckel QGKBSGBYSPTPKJ-UZMKXNTCSA-N
Synonym 2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, unii-5fjp73e35o, dimethyl-beta-cyclodextrin, heptakis 2,6-o-dimethyl beta-cyclodextrin, heptakis-2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, heptakis 2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, dm-beta-cyd, dimethyl, a-cyclodextrin, 2,6-dme-beta-cyclodextrin, 2,6-di-o-methyl-beta-cd
PubChem CID 10171019
LEDER COCC1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)OC)OC4C(OC(C(C4O)OC)OC5C(OC(C(C5O)OC)OC6C(OC(C(C6O)OC)OC7C(OC(C(C7O)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)COC)COC)COC)COC)COC)COC)OC)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptakis(2, 6-di-o-methyl)-β-cyclodextrin
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Formel vikt 1331.4
Fysisk form Pulver