Läs mer
Heptakis-6-bromo-6-deoxi-beta-cyklodextrin, Thermo Scientific™
Produktkod. 10105370 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
10105370 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 10105370 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 299005000
Request Bulk or Custom Format
Kelerings-/komplexbildningsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptakis-6-bromo-6-deoxy-β-cyclodextrin
CAS 53784-83-1
Smältpunkt 217°C to 221°C
Färg Vitt
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C42H63Br7O28
MDL-nummer MFCD00803289
Kvantitet 500 mg
Synonym heptakis 6-bromo-6-deoxy-beta-cyclodextrin
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmf,dmso,pyridine
InChI-nyckel XNNRROJOWZLYCK-UHFFFAOYNA-N
LEDER OC1C(O)C2OC3OC(CBr)C(OC4OC(CBr)C(OC5OC(CBr)C(OC6OC(CBr)C(OC7OC(CBr)C(OC8OC(CBr)C(OC1OC2CBr)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
IUPAC-namn 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(brommetyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradekaoxaoktacyklo[31.2.2 .2³,⁶,2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶,2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹]nonatetrakontan-36,37,38,39,40,41,42,45,44,-kol.
Molekylvikt (g/mol) 1575.27
PubChem CID 11137055
Formel vikt 1575.28
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.