Läs mer
Heptaldehyd, 95 %, stabiliserad
Produktkod. 10497110 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10497110 50 mL Glasflaska 50ml
10214730 250 mL Glasflaska 250ml
10075903 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10497110 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 120320500
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 111-71-7 | C7H14O | 114,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-71-7
Molekylformel C7H14O
Molekylvikt (g/mol) 114.19
MDL-nummer MFCD00007028
InChI-nyckel FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptaldehyde, enanthaldehyde, n-heptaldehyde, enanthal, heptyl aldehyde, heptanaldehyde, n-heptanal, oenanthaldehyde, enanthole, oenanthal
PubChem CID 8130
ChEBI CHEBI:34787
IUPAC-namn heptanal
LEDER CCCCCCC=O
Specifica
Kemiskt namn eller material Heptaldehyde
Namnnotering 95%
Smältpunkt -42,0 °C
Färg Beige-Gul till Vit
Densitet 0.8200g/mL, 0.82
Kokpunkt 150,0 °C
Flampunkt 48 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)5CHO
Brytningsindex 1,4115 till 1,4135
Kvantitet 50 mL
Beilstein 01, II, 750
Merck Index 15, 4693
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i eter och alkohol
Stabilisator 100 ppm hydrokinon
Viskositet 0,977 mPa (15 °C)
Formel vikt 114.19
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver, kristaller eller bitar
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.