Läs mer
MedChemExpress Heptamethine cyanine dye-1
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 mg |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Molekylvikt (g/mol) | 739.17 g/mol |
| Löslighet | DMSO : 50 mg/mL (67.64 mM; Need ultrasonic) |
| Innehåll och lagring | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Frakt skick | Room temperature |
| Mål | HBV |
| CAS | 162411-29-2 |
| Synonym | ADS 815EI |