Läs mer
Heptamethylcyclotetrasiloxane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Heptamethylcyclotetrasiloxane |
| CAS | 15721-05-8 |
| Molekylformel | C7H22O4Si4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2,2,4,4,6,6,8-Heptamethylcyclotetrasiloxane, 1,3,3,5,5,7,7-Heptamethylcyclotetrasiloxane, Heptamethylcyclotetrasiloxane |
| InChI formel | InChI=1S/C7H22O4Si4/c1-12-8-13(2,3)10-15(6,7)11-14(4,5)9-12/h12H,1-7H3 |
| LEDER | C[SiH]1O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1 |
| IUPAC-namn | 2,2,4,4,6,6,8-heptamethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.59 |
| Formel vikt | 282.0595 |