missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Heptametyltrisiloxan, TRC

Produktkod. 30011127
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mL
50 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011127 10 mL
30010286 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011127 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH28113010ML
 Begränsad artikel

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1873-88-7
Molekylformel C7 H22 O2 Si3
Molekylvikt (g/mol) 222.5
Synonym 1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane (ACI), 1,1,1,3,5,5,5-Heptamethylsiloxane, 2,2,4,6,6-Pentamethyl-3,5-dioxa-2,4,6-trisilaheptane, 2-Hydro-1,1,1,2,3,3,3-heptamethyltrisiloxane, Bis(trimethylsiloxy)methylsilane, Bis(trimethylsilyloxy)methylsilane, Heptamethylhydrotrisiloxane, Methylbis(trimethylsiloxy)silane, Methylbis(trimethylsilyloxy)silane, SIB 1844, SIB 1844.0
IUPAC-namn Trimetyl-[metyl(trimetylsilyloxi)silyl]oxysilan

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Heptamethyl Trisiloxane 1,1,1,3,5,5,5-Heptamethyltrisiloxane
Kvantitet 10 mL
InChI formel InChI=1S/C7H22O2Si3/c1-10(8-11(2,3)4)9-12(5,6)7/h10H,1-7H3
LEDER (2,5-dichlorophenyl)sulfanylmethylsulfanyl-diethoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Formel vikt 222.0928
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.