Läs mer
Heptaminol hydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16478696
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16478696 100 mg
1 options
Produktkod. 16478696 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1231
MedChemExpress Heptaminol hydrochloride is a vasoconstrictor, used in the treatment of low blood pressure, particularly orthostatic hypotension.
Heptaminol hydrochloride is a vasoconstrictor, used in the treatment of low blood pressure, particularly orthostatic hypotension.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptaminol hydrochloride
CAS 543-15-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H20ClNO
Kvantitet 100 mg
Synonym RP-2831 hydrochloride
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (550.36 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (550.36 mM)
LEDER CC(O)(C)CCCC(N)C.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 181.7
Formel vikt 181.7
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation