Läs mer
Heptaminol Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30395588
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30395588 250 mg
30404281 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30395588 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH546160250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptaminol hydrochloride
CAS 543-15-7
Molekylformel C8 H19 N O . Cl H
Kvantitet 250 mg
Synonym Heptaminol Hydrochloride, 6-amino-2-methylheptan-2-ol hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C8H19NO.ClH/c1-7(9)5-4-6-8(2,3)10;/h7,10H,4-6,9H2,1-3H3;1H
LEDER Cl.CC(N)CCCC(C)(C)O
IUPAC-namn 6-amino-2-methylheptan-2-ol;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 181.7
Formel vikt 181.1233