missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Heptaminol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Heptaminol hydrochloride |
| CAS | 543-15-7 |
| Molekylformel | C8 H19 N O . Cl H |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Heptaminol Hydrochloride, 6-amino-2-methylheptan-2-ol hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19NO.ClH/c1-7(9)5-4-6-8(2,3)10;/h7,10H,4-6,9H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(N)CCCC(C)(C)O |
| IUPAC-namn | 6-amino-2-methylheptan-2-ol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.7 |
| Formel vikt | 181.1233 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?