Läs mer
Heptan-1-ol, 98+%, Fisher Chemical
Produktkod. 10745331 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10745331 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 10745331 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/0250/05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 111-70-6
Smältpunkt -35°C
Kokpunkt 176°C
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C7H16O
MDL-nummer MFCD00002986
Kvantitet 100 mL
Synonym 1-heptanol, heptyl alcohol, heptanol, n-heptanol, n-heptyl alcohol, enanthic alcohol, gentanol, 1-hydroxyheptane, n-heptan-1-ol, enanthyl alcohol
InChI-nyckel BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCO
IUPAC-namn heptan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 116.20
PubChem CID 8129
Formel vikt 116.2g/mol
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Heptanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.