Läs mer
Heptanal, 97 %
Produktkod. 11389819
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
250ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389819 100 mL 100ml
11369819 250 mL 250ml
11399819 500 mL 500ml
11379819 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11389819 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23830.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 111-71-7 | C7H14O | 114,19 g/mol
Heptanal används som en syntesmellanprodukt i doft- och smakindustrin. Det är föregångaren till 1-heptanol, etylheptanoat och för vissa smörjmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Heptanal används som en syntesmellanprodukt i doft- och smakindustrin. Det är föregångaren till 1-heptanol, etylheptanoat och för vissa smörjmedel.
Löslighet Lösligt i
vatten 1,3 g/L.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-71-7
Molekylformel C7H14O
Molekylvikt (g/mol) 114.19
MDL-nummer MFCD00007028
InChI-nyckel FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptaldehyde, enanthaldehyde, n-heptaldehyde, enanthal, heptyl aldehyde, heptanaldehyde, n-heptanal, oenanthaldehyde, enanthole, oenanthal
PubChem CID 8130
ChEBI CHEBI:34787
IUPAC-namn heptanal
LEDER CCCCCCC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptanal
Smältpunkt -43°C
Densitet 0.85
Kokpunkt 152°C to 154°C
Flampunkt 35°C (95°F)
Analysprocentintervall 0.97
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.4125
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN3056
Beilstein 1560236
Känslighet Air Sensitive
Merck Index 14,4658
Löslighetsinformation Soluble in water 1.3g/L.
Formel vikt 114.19
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Heptanal
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Heptanal
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.