Läs mer
Heptanal och icke-anal blandning 671 100 μg/ml i metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Heptanal∣Pelargonaldehyde |
| CAS | 111-71-7, 124-19-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Heptanal∣Pelargonaldehyde |
| Frakt skick | +20 °C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 1-Heptanal 100 μg/mL∣Pelargonaldehyde 100 μg/mL |