Läs mer
Heptanal, TRC
Produktkod. 30134593
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134593 25 mL
30133950 100 mL
30007819 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134593 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH28114025ML
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-71-7
Molekylformel C7 H14 O
Molekylvikt (g/mol) 114.19
Synonym Heptanal, 1-Heptaldehyde, Enanthal, Enanthaldehyde, Enanthic aldehyde, Enanthole, Heptaldehyde, Heptanaldehyde, Heptyl aldehyde, NSC 2190, Oenanthal, Oenanthaldehyde, Oenanthic aldehyde, Oenanthol, n-Heptaldehyde, n-Heptanal, n-Heptylaldehyde
IUPAC-namn heptan
LEDER CCCCCCC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Heptanal
Kvantitet 25 mL
InChI formel InChI=1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h7H,2-6H2,1H3
Formel vikt 114.1045