Läs mer
Heptane-1,7-diamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Heptane-1,7-diamine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H18N2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-9H2 |
| Formel vikt | 130.147 |
| Procent renhet | >95% |