Läs mer
Heptane-1-sulfonic acid sodium salt, LiChropur™ EMD-Millipore
Produktkod. 15845890
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glass
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15845890 25 g Glass 25g
1 options
Produktkod. 15845890 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1183060025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-01-2027
Ion pair reagents for analytical HPLC LiChropur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptane-1-sulfonic acid sodium salt
CAS 22767-50-6
Densitet 391kg/m3
Förpackning Glass
Molekylformel C7H15NaO3S
Kvantitet 25 g
Synonym sodium 1-heptanesulfonate, sodium heptane-1-sulfonate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt, sodium heptane-1-sulphonate, 1-heptanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-heptanesulfonic acid sodium, sodium heptanesulfonate, 1-heptylsodiumsulfonate, sodium heptane sulfonate
InChI-nyckel REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
LEDER CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC-namn sodium;heptane-1-sulfonate
Molekylvikt (g/mol) 202.244
PubChem CID 23672332
Formel vikt 202.24
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Not Available
Fysisk form Solid