Läs mer
Riedel-de Haën Heptan
Produktkod. 15945600
Change view
Kvantitet:
7 L
Förpackningsstorlek:
7 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15945600 7 L 7 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15945600 Leverantör Riedel-de Haën Leverantörsnummer 048827L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Heptan för preparativ HPLC,≥ 95,0 % (GC).
  • Heptan
  • För preparativ HPLC,≥ 95,0 % (GC)
  • n-heptan, heptaner
  • ≥95,0 %, för preparativ HPLC
  • CAS-nummer: 142-82-5
  • Linjär formel: CH3(CH2)5CH3
  • Molar massa: 100,2 g/mol
  • Beilstein registreringsnummer: 1730763
  • EG-nummer: 205-563-8
  • MDL-nummer: MFCD00009544
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptane
pH Not applicable
Smältpunkt -90.5°C
CAS 142-82-5
Färg Färglös
CAS Max % ≥95.00%
Densitet 0.69 g/cm3 (15°C)
Kvantitet 7 L
Flampunkt -4°C
Förpackning Returburk i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Molekylformel C7H16
Linjär formel CH3(CH2)5CH3
Ångtryck 60.9 hPa (25°C)
MDL-nummer MFCD00009544
Viskositet No data available
UN-nummer UN1206
Beilstein 1730763
Koncentration ≥95.00%
Synonym n-Heptane, Heptanes
Kokpunkt 98.2°C to 98.4°C (1.000 hPa)
InChI-nyckel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCC
IUPAC-namn heptan
Molekylvikt (g/mol) 100.21
Procent renhet ≥95.00%
Kvalitet HPLC