Produktkod. 16623954
Produktkod.
Kvantitet
16623954
1000 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod.
16623954
Leverantör
Riedel-de Haën
Leverantörsnummer
322871000L
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Heptan, Puriss. pa, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 % n-heptanbas (GC).
Puriss. pa, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 % n-heptanbas (GC)
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
Heptane
pH
Not applicable
Smältpunkt
-90.5°C
CAS
142-82-5
Färg
Färglös
CAS Max %
100.00%
Densitet
0.69 g/cm3 (15°C)
Kvantitet
1000 L
Flampunkt
6.7 %(V)
Förpackning
Returbar IBC i rostfritt stål
Fysisk form
Vätska
Produktlinje
Puriss. p.a.
Molekylformel
C7H16
Linjär formel
CH3 (CH2 )5 CH3
Ångtryck
60.9 hPa (25°C)
MDL-nummer
MFCD00009544
Viskositet
No data available
UN-nummer
UN1206
Beilstein
1730763
Koncentration
≥99.00%
Synonym
n-Heptane, Heptanes
Kokpunkt
98.2°C to 98.4°C (1.000 hPa)
InChI-nyckel
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
LEDER
CCCCCCC
IUPAC-namn
heptan
Molekylvikt (g/mol)
100.21
Procent renhet
≥99.00%
Kvalitet
Farmakopé
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .