Läs mer
Riedel-de Haën Heptan
Produktkod. 16675803
Change view
Kvantitet:
200 L
Förpackningsstorlek:
200 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
16675803 200 L 200 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 16675803 Leverantör Riedel-de Haën Leverantörsnummer 32287200L
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Heptan, Puriss. pa, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 % n-heptanbas (GC).
  • Lämplig för mindre krävande applikationer som rutinmässig isokratisk HPLC.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptane
pH Not applicable
Smältpunkt -90.5°C
CAS 142-82-5
Färg Färglös
CAS Max % 100.00%
Densitet 0.69 g/cm3 (15°C)
Kvantitet 200 L
Flampunkt 6.7 %(V)
Förpackning Rostfritt ståltrumma
Fysisk form Vätska
Produktlinje Puriss. p.a.
Molekylformel C7H16
Linjär formel CH3(CH2)5CH3
Ångtryck 60.9 hPa (25°C)
MDL-nummer MFCD00009544
Viskositet No data available
UN-nummer UN1206
Beilstein 1730763
Koncentration ≥99.00%
Synonym n-Heptane, Heptanes
Kokpunkt 98.2°C to 98.4°C (1.000 hPa)
InChI-nyckel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCC
IUPAC-namn heptan
Molekylvikt (g/mol) 100.21
Procent renhet ≥99.00%
Kvalitet Farmakopé