Läs mer
Riedel-de Haën Heptan
Produktkod. 15985610
Change view
Kvantitet:
45 L
Förpackningsstorlek:
45 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15985610 45 L 45 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15985610 Leverantör Riedel-de Haën Leverantörsnummer 3228745L
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Heptan, Puriss. pa, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 % n-heptanbas (GC).
  • Variationer och minskningsproblem som kan spåras till lösningsmedelskontamination.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptane
pH Not applicable
Smältpunkt -90.5°C
CAS 142-82-5
Färg Färglös
CAS Max % 100.00%
Densitet 0.69 g/cm3 (15°C)
Kvantitet 45 L
Flampunkt 6.7 %(V)
Förpackning Returtrumma i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje Puriss. p.a.
Molekylformel C7H16
Linjär formel CH3(CH2)5CH3
Ångtryck 60.9 hPa (25°C)
MDL-nummer MFCD00009544
Viskositet No data available
UN-nummer UN1206
Beilstein 1730763
Koncentration ≥99.00%
Synonym n-Heptane, Heptanes
Kokpunkt 98.2°C to 98.4°C (1.000 hPa)
InChI-nyckel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCC
IUPAC-namn heptan
Molekylvikt (g/mol) 100.21
Procent renhet ≥99.00%
Kvalitet Farmakopé
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • n-Heptane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.