Läs mer
Heptane, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Produktkod. 15667900 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
200 L
Förpackning:
Glass Bottle
Metal Drum
Förpackningsstorlek:
1 L
200 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15667900 500 mL Glass Bottle 500ml
15607900 1 L Glass Bottle 1 L
15627900 200 L Metal Drum 200 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15667900 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer H2198500ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Reagenskvalitet, 99 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-82-5
Molekylformel C7H16
Molekylvikt (g/mol) 100.21
MDL-nummer MFCD00009544
InChI-nyckel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC-namn heptane
LEDER CCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptane
Smältpunkt -90.5°C
Färg Colorless
Densitet 0.684g/mL at 25°C
Kvantitet 500 mL
Explosionsgräns 0.07
Flampunkt −4°C (24.8°F)
Tändpunkt 433°F
Odör Characteristic
Förpackning Glass Bottle
Fysisk form Liquid
Linjär formel CH3(CH2)5CH3
Ångtryck 83mmHg (37.7°C), 40mmHg (20°C)
UN-nummer UN1206
Beilstein 1730763
Kokpunkt 98.2°C to 98.4°C (1000 hPa)
Löslighetsinformation 0.003g/L in water at 0°C
Formel vikt 100.2g/mol
Procent renhet 0.99