Läs mer
Heptane, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
200 L
Förpackning:
Glass Bottle
Metal Drum
Förpackningsstorlek:
1 L
200 L
500ml
Beskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Heptane |
| Smältpunkt | -90.5°C |
| Färg | Colorless |
| Densitet | 0.684g/mL at 25°C |
| Kokpunkt | 98.2°C to 98.4°C (1000 hPa) |
| Kvantitet | 500 mL |
| Explosionsgräns | 0.07 |
| Flampunkt | −4°C (24.8°F) |
| Tändpunkt | 433°F |
| Odör | Characteristic |
| Visa mer |