Läs mer
Riedel-de Haën Heptan CHROMASOLV™
Produktkod. 15925490
Change view
Kvantitet:
7 L
Förpackningsstorlek:
7 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15925490 7 L 7 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15925490 Leverantör Riedel-de Haën Leverantörsnummer 344957L
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Heptan CHROMASOLV™ för analys av bekämpningsmedelsrester,≥ 99 %.
  • För gaskromatografi (GC).
  • Utvecklad speciellt för applikation vid restanalys av bekämpningsmedel och andra lågflyktiga ämnen med GC.
  • Icke-flyktigt material och vattenhalt anges för varje lösningsmedel.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Heptane
pH Not applicable
Smältpunkt -90.5°C
CAS 142-82-5
Färg Färglös
Densitet 0.69 g/cm3 (15°C)
Kvantitet 7 L
Flampunkt 6.7 %(V)
Förpackning Returburk i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje CHROMASOLV
Molekylformel C7H16
Linjär formel CH3(CH2)5CH3
Ångtryck 60.9 hPa (25°C)
MDL-nummer MFCD00009544
Viskositet No data available
UN-nummer UN1206
Beilstein 1730763
Synonym n-heptane, heptan
Kokpunkt 98.2°C to 98.4°C (1.000 hPa)
InChI-nyckel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCC
IUPAC-namn heptan
Molekylvikt (g/mol) 100.21
Procent renhet ≥99.00%
Kvalitet GC