Läs mer
Heptan, För analys av bekämpningsmedelsrester, Honeywell Riedel-de Haën™
Beskrivning
- För gaskromatografi (GC)
- Utvecklad speciellt för applikation vid restanalys av bekämpningsmedel och andra lågflyktiga ämnen med GC
- Icke-flyktigt material och vattenhalt anges för varje lösningsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Heptane |
| Densitet | 0.684g/mL at 25°C |
| Kvantitet | 4 x 2.5 L |
| Explosionsgräns | 0.07 |
| Flampunkt | −4°C (24.8°F) |
| Tändpunkt | 433°F |
| Linjär formel | CH3(CH2)5CH3 |
| Ångtryck | 83 mmHg (37.7°C), 40 mmHg (20°C) |
| UN-nummer | UN1206 |
| Formel vikt | 100.2 |
| Visa mer |